N-Butilanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24180.14
B24180.22
B24180.14EA
53.7
EUR
B24180.14
B24180.22
N-Butilanilina ≥99%
N-Butilanilina
Purity: 99%
CAS No.: 1126-78-9
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
Flash Point: 105°(222°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 240-242°
UN No.: 2738
MDL No.: MFCD00035798
Formula:
(C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ MW: 149,24 g/mol Pto. Ebullición: 240…242 °C Pto. de fusión: –14,4 °C Densidad: 0,932 Pto. de inflamación: 105 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035798 Núm. CAS: 1126-78-9 EINECS: 214-425-6 UN: 2738 ADR: 6.1,II |