N-Etilanilina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Ethyl-N-phenylamine
118040025 118041000 118045000
ACRO118040025EA 247 EUR
ACRO118040025 ACRO118041000 ACRO118045000
N-Etilanilina 98%
N-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 204,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,963 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009025
Núm. CAS: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
UN: 2272
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03800
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %