N-Metilanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126270010 126275000 126270025
ACRO126270010EA 105 EUR
ACRO126270010 ACRO126275000 ACRO126270025
N-Metilanilina 99%
N-Metilanilina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,987 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008283
Núm. CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5685 to 1.5725 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g