N-Metilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13873.22
L13873.36
L13873.0E
L13873.PG
L13873.22EA
28.9
EUR
L13873.22
L13873.36
L13873.0E
L13873.PG
N-Metilanilina ≥98%
N-Metilanilina
Purity: 98%
CAS No.: 100-61-8
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5710
Melting Point: -57°
Boiling Point: 194-197°
Beilstein Reference: 741982
Merck Reference: 14,6019
UN No.: 2294
MDL No.: MFCD00008283
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 194…197 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 0,989 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008283 Núm. CAS: 100-61-8 EINECS: 202-870-9 UN: 2294 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6019 |