N-Metil-2-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A19538.22 A19538.14 A19538.06
A19538.22EA 315 EUR
A19538.22 A19538.14 A19538.06
N-Metil-2-nitroanilina ≥98%
N-Metil-2-nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 612-28-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007090
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 33…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007090
Núm. CAS: 612-28-2
EINECS: 210-303-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II