1,4-Dinitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
408650050 408650250
ACRO408650050EA 57.4 EUR
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenceno 98%
1,4-Dinitrobenceno
Formula: C₆H₄N₂O₄
MW: 168.11 g/mol
Pto. Ebullición: 299
Pto. de fusión: 173…175 °C
Densidad: 1.63 g/cm³
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007314
Núm. CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03301
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %