1,4-Dinitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 100-25-4
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 1105828
Merck Reference: 14,3273
UN No.: 3443
MDL No.: MFCD00007314
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Pto. Ebullición: 299 °C Pto. de fusión: 172…176 °C Densidad: 1,625 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007314 Núm. CAS: 100-25-4 EINECS: 202-833-7 UN: 3443 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3273 |