Nitrobenceno 99%, extra puro

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 62.2 EUR
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenceno 99%, extra puro
Nitrobenceno
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 210…211 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,205 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007043
Núm. CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,06621

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR