Nitrobenceno 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
415780250 415785000 415780025
ACRO415780250EA 50.4 EUR
ACRO415780250 ACRO415785000 ACRO415780025
Nitrobenceno 99+% ACS
Nitrobenceno
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 210,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,205 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007043
Núm. CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,06621
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g