Nitrobenceno 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10585.0C A10585.0E A10585.36
A10585.0CEA 193 EUR
A10585.0C A10585.0E A10585.36
Nitrobenceno 99
Nitrobenceno
Purity: 99% CAS No.: 98-95-3 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5520 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 507540 Merck Reference: 14,6588 UN No.: 1662 MDL No.: MFCD00007043
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1.196
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007043
Núm. CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,06621