Buretas, llave de paso recta, PYREX®.
Proveedor: SciLabware
3295/24ASWC 3295/22ASWC 3295/26ASWC 3295/28ASWC 3295/12AS 3295/14AS 3295/16AS 3295/18AS
612-3970EA 63.2 EUR
612-3970 612-3959 612-3971 612-3972 612-3973 612-3974 612-3975 612-3976
Buretas, llave de paso recta, PYREX®.
Buretas
Vidrio de borosilicato con llave de PTFE intercambiable, clase AS.
  • Calibrado para ofrecer "Ex
  • Llave de PTFE para un rendimiento sin grasa
  • Graduaciones de esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro
Certificaciones: ISO 385.