Nitrobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06770.0100 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033
8.06770.0100EA 41.3 EUR
8.06770.0100 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033
Nitrobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Nitrobenceno
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 210,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5,7 °C
Densidad: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007043
Núm. CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,06621
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.90 g/l (20 °C)
Melting Point 6.0 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 40 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 8.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C DIN 51794