Nitrobenceno, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
06084-1ML-F
06084-5ML-F
06084-1ML-FEA
39.4
EUR
06084-1ML-F
06084-5ML-F
Nitrobenceno, Supelco®
Nitrobenceno
Formula:
C₆H₅NO₂ Pto. Ebullición: 210,8 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 5,7 °C Densidad: 1,2037 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007043 Núm. CAS: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Índice Merck: 13,06621 |