2-Nitroanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19518.0E
A19518.36
A19518.0EEA
256
EUR
A19518.0E
A19518.36
2-Nitroanísol ≥99%
2-Nitroanísol
Purity: 99%
CAS No.: 91-23-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 1868032
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 2730
MDL No.: MFCD00007096
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 272…273 °C Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1,254 Pto. de inflamación: 142 °C (287 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007096 Núm. CAS: 91-23-6 EINECS: 202-052-1 UN: 2730 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6585 |