VWR®, Puntas de pipeta
Proveedor: VWR Collection
613-0277EA 41.9 EUR
613-0277 613-0265 613-0266 613-0267 613-0296 613-0300 613-0344 613-0369 613-0636 613-0637 613-0638 613-0831 613-0892 613-1634
VWR®, Puntas de pipeta
Puntas de pipetas
Estas puntas estan echas de PP 100% virgen puro de alta calidad de grado médico. Hechas en los moldes de la más alta calidad, estas puntas pueden ser utilizadas siempre que el trabajo exija un nivel alto.
  • Un sellado amplio asegura que las puntas sean selladas fácilmente y consistentemente sin fugas.
  • Garantizado de libre de DNA, Dnase/Rnase, endotoxinas y metales pesados
  • Para las puntas graduadas: La graduaciones permiten un chequeo visual de la exactitud del pipeteo
  • Testados con pruebas de contaminación por endotoxinas (pirógenos) y están certificadas con las normas de la USP
  • Las resinas estan testadas con pruebas de contaminación por metales
  • Los certificados se pueden encontrar por número de lote para todos los resultados de las pruebas
Items (pipette tips and boxes) can be autoclaved at 122 °C for a maximum of 20 minutes at 15 psi.
Macro tips (1 to 5 and 5 to 10 ml) are supplied in composite racks (fibre carton). These racks are not autoclavable. For sterile tips, please order the sterile version.
Please note: A steam cycle should be used. Always air dry these items. Do not use a dry cycle or glassware cycle as deformation can occur to plastics that are heated for extended periods.
Estilos de punta:
Bevel Point: Las puntas de pipeta cuenta con puntos biselados diseñados para retener menos líquidos y son una buena opción para multitud de procedimientos.
UltraFine:Las puntas con puntos Ultrafine™ tienen una seccion fina y flexible al final que no es biselada y es muy flexible. Esto ayuda a dispensar las pequeñas cantidades restantes de muestra que puedan quedar en la punta.
FlexTop:Estas puntas cuentan con una parte superior única con forma delgada y flexible que se ajusta al cilindro de la pipeta a diferencia de cualquier otra extremidad. Este diseño les permite montar y expulsar de la mayoría de las pipetas con las fuerzas que ayudan a eliminar el potencial de lesiones por esfuerzo repetitivo.
Wide orifice: Apertura extra ancha que permite pipetear macrófagos o materiales pegajosos. Extremo biselado ayuda a eliminar los restos de muestras de soluciones viscosas.
Packaging options:
Bulk: Tips are either supplied in resealable PE bags (1000 tips) or in one large bag inside a corrugated container (10000 tips). These packaging options are not recommended if you plan to store the tips for long periods, and if warping is a concern.
Racks (96 + 192 tips per rack): These racks, with smooth rounded edges, have heavy hook hinges that are extremely durable, and an ergonomic snap-latch that won’t catch gloves. Strong enough to be autoclaved many times. The separate rack insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi-channel pipetting.
Stack racks: These high quality racks need to be assembled by the user. You simply have to insert the fully racked refills into the rack. Since the tips are never touched, you do not have to you be concerned about contamination from your hands or latex gloves. These stacks are very stable so you can pipette with a multi-channel pipette directly from the stack.
Stack rack refills: These refills are a slimmed down version of the Stack racks. Neatly packed, ready for you to refill the racks you already have.
Next Generation refills: Next Generation refill systems refill VWR and other brands of pipette tip racks. Their low carbon footprint makes them an ideal solution for waste reduction goals in the lab. Users don’t need gloves to refill tip racks - Next Generation refills racks without users having to touch the new tips. The small footprint extends to the packaging, with a reclosable box that helps maximise storage space in crowded laboratories.
Individually wrapped: Tips are individually packed in thermal-sealed PE bags. The tips have been radiation sterilised.