3-Nitrofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 53.4 EUR
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrofenol 99%
3-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. Ebullición: 194 °C (70 mmHg)
Pto. de fusión: 94…98 °C
Densidad: 1,49 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007240
Núm. CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06682
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %