VWR®, Puntas con filtro
Proveedor: VWR Collection
732-0540EA 120 EUR
732-0540 732-0542 732-0536 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Puntas con filtro
Puntas de pipetas
Todas las puntas están hechas de polipropileno virgen puro 100% de calidad médica. Podrá utilizar estas puntas, fabricadas en moldes de la máxima calidad, siempre que su trabajo exija estándares más elevados. Los productos esterilizados se someten a pruebas de contaminación por endotoxinas (pirógeno) para obtener el certificado USP. Las resinas se someten a pruebas previas en busca de contaminación por metales. Los certificados se archivan por número de lote para todos los resultados de las pruebas.
  • Un precinto más amplio garantiza que las puntas se sellen fácilmente y de manera