3-Nitrofenol, en cristales
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: m-Nitrophenol
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 303 EUR
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrofenol, en cristales
3-Nitrofenol
Soluble in ethanol and water.
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007240
Núm. CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06682