4-Nitroanísol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
147020050 147022500
ACRO147020050EA 25.8 EUR
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanísol 99+%
4-Nitroanísol
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…53 °C
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: 130 °C
Número MDL: MFCD00007327
Núm. CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06682
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %