4-Nitroanísol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A19152.0B
A19152.30
A19152.0BEA
334
EUR
A19152.0B
A19152.30
4-Nitroanísol ≥97%
4-Nitroanísol
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: 50…54 °C Densidad: 1,233 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007327 Núm. CAS: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6585 |