2-Nitrofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Nitrophenol
128740010 128740050 128741000 128745000
ACRO128740010EA 135 EUR
ACRO128740010 ACRO128740050 ACRO128741000 ACRO128745000
2-Nitrofenol 99%
2-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. Ebullición: 214,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Densidad: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011688
Núm. CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06717
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %