Jarras para medir, cónicas
Proveedor: RSG
718.200 718.150 718.100
RSGA718.200EA 156 EUR
RSGA718.200 RSGA718.150 RSGA718.100
Jarras para medir, cónicas
Vasos de precipitados
Acero inoxidable, Remanit 4301, con mango.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.