2-Nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Nitrophenol
A12333.0B
A12333.0I
A12333.30
A12333.0BEA
92.8
EUR
A12333.0B
A12333.0I
A12333.30
2-Nitrofenol ≥98%
2-Nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 88-75-5
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 775403
Merck Reference: 14,6620
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00011688
Formula:
C₆H₅NO₃ Pto. Ebullición: 214…216 °C Pto. de fusión: 44…48 °C Densidad: 1,26 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011688 Núm. CAS: 88-75-5 EINECS: 201-857-5 UN: 1663 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6620 |