2-Nitrofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: o-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500
8.06790.0100EA 37.1 EUR
8.06790.0100 8.06790.0500
2-Nitrofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. Ebullición: 214,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011688
Núm. CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06717
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C