4-Nitrofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
A14376.0B A14376.0I A14376.30
A14376.0BEA 96.7 EUR
A14376.0B A14376.0I A14376.30
4-Nitrofenol ≥99%
4-Nitrofenol
Purity: 99% CAS No.: 100-02-7 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 169°(336°F) Melting Point: 110-115° Boiling Point: 279° dec. Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether Beilstein Reference: 1281877 Merck Reference: 14,6621 UN No.: 1663 MDL No.: MFCD00007331
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. Ebullición: 279 °C (desc.)
Pto. de fusión: 110…115 °C
Densidad: 1,480
Pto. de inflamación: 169 °C (336 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007331
Núm. CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,6621