2,4-Dinitroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B21542.14
B21542.22
B21542.36
B21542.14EA
48
EUR
B21542.14
B21542.22
B21542.36
2,4-Dinitroanísol ≥98%
2,4-Dinitroanísol
Purity: 98%
CAS No.: 119-27-7
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.14
Melting Point: 88-94°
Boiling Point: 207°/12mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00035745
Formula:
C₇H₆N₂O₅ MW: 198,14 g/mol Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 88 °C Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00035745 Núm. CAS: 119-27-7 EINECS: 204-310-9 |