Recipientes para dosificación, mezclado
Proveedor: BURKLE
3460-0200 3460-0100 3460-0060 3460-0500
216-1721EA 700 EUR
216-1721 BURK3460-0100 BURK3460-0060 BURK3460-0500
Recipientes para dosificación, mezclado
Frascos Garrafones
Los recipientes se cierran de forma absolutamente hermética. Sus paredes son gruesas, no presentan cantos, son resistentes a los golpes y están sinterizados sin tensión.
  • LDPE
  • Con rosca interior de 3/4"" en el fondo del recipiente
  • Adecuado para alimentos
La abertura de cuello ancho garantiza un llenado seguro.