Trifenilamina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
140310250 140311000
ACRO140310250EA 79.6 EUR
ACRO140310250 ACRO140311000
Trifenilamina 99+%
Trifenilamina
Formula: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Pto. Ebullición: 347…348 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 125…127 °C
Densidad: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003020
Núm. CAS: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %