Muestreadores, PharmaPicker
Proveedor: BURKLE
5346-1000 5346-0010 5346-2000
BURK5346-1000EA 618 EUR
BURK5346-1000 312-0102 BURK5346-2000
Muestreadores, PharmaPicker
Muestreadores Muestreadores de sólidos
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
  • Disponible por separado o como paquete PharmaPicker en una cómoda caja de transporte
  • Acero inoxidable
  • Electropulido
Información de suministro: La caja de PharmaPicker incluye: cilindros de recogida de ambos tamaños, varilla de extensión de 50 cm y 100 cm, mango, puntas para volúmenes de (volúmenes de muestra alternativos previa solicitud), caja de transporte.