Trifenilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15939.06
A15939.14
A15939.22
A15939.06EA
27.2
EUR
A15939.06
A15939.14
A15939.22
Trifenilamina 98%
Trifenilamina
Purity: 98%
CAS No.: 603-34-9
Molecular Formula: (C6H5)3N
Formula Weight: 245.33
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 365°
MDL No.: MFCD00003020
Formula:
C₁₈H₁₅N MW: 245,32 g/mol Pto. Ebullición: 365 °C Pto. de fusión: 125…129 °C Densidad: 0,774 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003020 Núm. CAS: 603-34-9 EINECS: 210-035-5 |