Soportes para tubos de ensayo, con forma de Z
Proveedor: BOCHEM
8292 8293 8291 8290
212-0297EA 21.2 EUR
212-0297 212-0298 212-0296 212-0295
Soportes para tubos de ensayo, con forma de Z
Gradillas Tube Racks
Racks, made of 18/10 stainless steel.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean