Muestreadores de suelo, Mole
Proveedor: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 617 EUR
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Muestreadores de suelo, Mole
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Modelo muy resistente con brocas forjadas y endurecidas. Para la determinación de las propiedades, la humedad y la estructura del suelo. La forma de las brocas del Mole garantiza una fricción mínima durante la perforación y la extracción del Mole del suelo. Este muestreador tiene diferentes componentes. Mango con varilla de 75 cm, varilla de extensión de 100 cm (en caso de que se necesario) y una de las siete brocas disponibles, diseñadas cada una de ellas para un tipo de suelo concreto. Los componentes se pueden combinar sin ningún problema. Las varillas de extensión permiten aumentar la profundidad de trabajo del Mole hasta los 5 m. Solicite las brocas por separado.
  • El esfuerzo físico se reduce al mínimo