Anisol 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Metoxibenceno
153920010 153920050 153922500 153920025
ACRO153920010EA 81.1 EUR
ACRO153920010 ACRO153920050 ACRO153922500 ACRO153920025
Anisol 99%, puro
Anisol
Formula: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0.99 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008354
Núm. CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %