Anisol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-66-3
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Ether-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 506892
Merck Reference: 14,669
UN No.: 2222
MDL No.: MFCD00008354
Formula:
C₇H₈O Pto. Ebullición: 153…154 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,994 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008354 Núm. CAS: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3,III Índice Merck: 14,669 |