Muestreadores de suelo, Puerkhauer
Proveedor: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 522 EUR
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Muestreadores de suelo, Puerkhauer
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Muestreador muy resistente para suelos pedregosos y compactos. El modelo con una acanaladura de 1000 mm de longitud presenta una punta cónica de 60 cm que facilita la extracción del muestreador.
  • Graduación de la profundidad con divisiones de 10 cm
  • Mango acoplable, con asas de plástico antideslizante
  • Cabezal reforzado