Anisol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Metoxibenceno
M-Clarity™ quality level = MQ100
96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 131 EUR
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anisol, Supelco®
Anisol
Formula: C₇H₈O
Pto. Ebullición: 154 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008354
Núm. CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM