Cabezales para embudos de decantación, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
210132403 210133605 210134404 210135409 210136302 210131707
SCOT210132403EA 71.7 EUR
SCOT210132403 SCOT210133605 SCOT210134404 SCOT210135409 SCOT210136302 SCOT210131707
Cabezales para embudos de decantación, DURAN®
Embudos Embudos de separación
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Para manipulación del vidrio.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.