2-Etoxifenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370030050 370035000
ACRO370030050EA 31.3 EUR
ACRO370030050 ACRO370035000
2-Etoxifenol 98%
2-Etoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 216…217 °C
Pto. de fusión: 20…25 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002187
Núm. CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %