2-Etoxifenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01917.0250 8.01917.9050
8.01917.0250EA 47.6 EUR
8.01917.0250 8.01917.9050
2-Etoxifenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Etoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 214…216 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28…29 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002187
Núm. CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 9 g/l (30 °C)
Melting Point 24 - 28 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5291 (25 °C, 589 nm)