4-Etoxifenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 72.3 EUR
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Etoxifenol 99%
4-Etoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Pto. Ebullición: 131 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002334
Núm. CAS: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %