Guayacol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Éter monometílico de la pirocatequina, 2-Metoxifenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 107 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guayacol 99+%
Guayacol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 27…29 °C
Densidad: 1.12 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002185
Núm. CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Índice Merck: 13,04568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %