Guayacol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Éter monometílico de la pirocatequina, 2-Metoxifenol
A16319.0B
A16319.0I
A16319.30
A16319.0BEA
116
EUR
A16319.0B
A16319.0I
A16319.30
Guayacol ≥98%
Guayacol
Purity: 98+%
CAS No.: 90-05-1
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.129
Refractive Index: 1.5430
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Odour: Characteristic
pH: 5.4
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 508112
Merck Reference: 14,4553
MDL No.: MFCD00002185
Formula:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Pto. Ebullición: 204…206 °C Pto. de fusión: 28…31 °C Densidad: 1.129 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002185 Núm. CAS: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,04568 |