Vasos de medida, cónicos, graduados
Proveedor: BOCHEM
8652 8651 8650
BOCH8652EA 52.5 EUR
BOCH8652 BOCH8651 BOCH8650
Vasos de medida, cónicos, graduados
Vasos de precipitados
Acero inoxidable, 18/10, con asa y pico.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.