Vasos de medida, graduados
Proveedor: BOCHEM
8640 8642
BOCH8640EA 171 EUR
BOCH8640 BOCH8642
Vasos de medida, graduados
Vasos de precipitados
Acero inoxidable, 18/10, con asa y pico.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.