Guayacol
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Éter monometílico de la pirocatequina, 2-Metoxifenol
70430-100 70430-25 70430-50 70430-500
CAYM70430-100EA 55 EUR
CAYM70430-100 CAYM70430-25 CAYM70430-50 CAYM70430-500
Guayacol
Guayacol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002185
Núm. CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04568