Guayacol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Éter monometílico de la pirocatequina, 2-Metoxifenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 37.4 EUR
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guayacol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Guayacol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002185
Núm. CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
Índice Merck: 13,04568
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C