3-Metoxifenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 76.5 EUR
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Metoxifenol 97%
3-Metoxifenol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 244 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1.145 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002267
Núm. CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %