3-Metoxifenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
A12826.14
A12826.22
A12826.36
A12826.14EA
29.2
EUR
A12826.14
A12826.22
A12826.36
3-Metoxifenol ≥97%
3-Metoxifenol
Purity: 97%
CAS No.: 150-19-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1209898
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002267
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 244 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,140 Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002267 Núm. CAS: 150-19-6 EINECS: 205-754-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |