Mequinol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metoxifenol
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
A14845.0BEA
127
EUR
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
Mequinol ≥98%
Mequinol
Purity: 98+%
CAS No.: 150-76-5
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 243-246°
Beilstein Reference: 507924
MDL No.: MFCD00002332
Formula:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Pto. Ebullición: 243…246 °C Pto. de fusión: 55…58 °C Densidad: 1.550 Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002332 Núm. CAS: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |