(±)-1,4-Dibromo-2-butanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Dibromo-2-butanol
D1743-25G D1743-5G
TCIAD1743-25GEA 163 EUR
TCIAD1743-25G TCIAD1743-5G
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol ≥95.0% (por GC)
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 118°C
Densidad: 2,023 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00000252
Núm. CAS: 19398-47-1
EINECS: 243-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&vid=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %